Learn More
Pentóxido de fósforo, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073393 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
250 GR
500 GR
11498742 100 g 100 GR
10468220 250 g 250 GR
10478220 500 g 500 GR
3 options
Código de producto. 11498742
Marca: Fisher Chemical P/2960/48
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 1314-56-3
Fórmula molecular O5P2
Peso molecular (g/mol) 141.94
Número MDL MFCD00011440
Clave InChI DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Especificaciones
Punto de fusión 340°C
Color Blanco
pH 1
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.94g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 1.3mbar 388
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphorus pentoxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.