Learn More
Pentabromuro de fósforo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4089584 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. 10020598
Marca: Thermo Scientific Acros 428270250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-69-7 | Br5P | 430.49 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-69-7
Fórmula molecular Br5P
Peso molecular (g/mol) 430.49
Número MDL MFCD00011437
Clave InChI QRKVRHZNLKTPGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phosphorus pentabromide, phosphorane, pentabromo, unii-3d9wis0bqw, pentabromophosphorane, phosphorus v bromide, 3d9wis0bqw, pentabromo, phosphorpentabromid, phosphoruspentabromide, phosphorouspentabromide
PubChem CID 62678
Nombre IUPAC pentabromo-$l^{5}-fosfano
SMILES P(Br)(Br)(Br)(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphorus pentabromide
Punto de fusión 105°C to 107°C
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (Argentometry)
Fórmula lineal PBr5
Índice Merck 15,7462
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.49
Porcentaje de pureza 95%
Envase Frasco de vidrio
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphorus pentabromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.