Learn More
Oxicloruro de fósforo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10133780 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10133780 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
1 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10133780
Marca: Thermo Scientific Acros 191290010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X, reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10025-87-3
Número MDL MFCD00011443
Clave InChI XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phosphorus oxychloride, phosphoryl chloride, phosphoric trichloride, phosphoryl trichloride, phosphoroxychloride, trichlorophosphine oxide, phosphorus oxytrichloride, fosforoxychlorid, phosphorous oxychloride, phosphorylchlorid
PubChem CID 24813
ChEBI CHEBI:30336
SMILES O=P(Cl)(Cl)Cl
Specifications
Punto de ebullición 107.0°C
Nombre del producto químico o material Phosphorus oxychloride
Punto de fusión 1.2°C
Forma física Líquido
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Fórmula molecular Cl3OP
Fórmula lineal POCl3
Fieser 01,876; 02,330; 03,228; 04,390; 05,535; 07,292; 09,374; 11,429; 13,249; 15,267; 17,288
Índice Merck 15, 7461
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ccl4, chloroform and benzene
Peso molecular (g/mol) 153.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.33
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4600 to 1.4620
Gravedad específica 1.645
Densidad 1.6450g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phosphorus oxychloride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Hazard Statement
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Precautionary Statement
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.