Learn More
Ácido fosfórico, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3527078 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10404705 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10368583 500g Frasco de vidrio 500 GR
10698133 2,5 kg Frasco de vidrio 2.50 KG
3 options
Código de producto. 10404705
Marca: Thermo Scientific Acros 389021000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7664-38-2 | H3O4P | 97.994 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-38-2
Fórmula molecular H3O4P
Peso molecular (g/mol) 97.994
Número MDL MFCD00011340
Clave InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
Nombre IUPAC ácido fosfórico
SMILES OP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphoric acid
Color Blanco
Punto de fusión 42,0 °C
Densidad 1,68
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Fórmula lineal H3PO4
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Índice Merck 15, 7456
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.Otras solubilidades: etanol soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 98
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphoric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.