Learn More
Trímero de cloruro fosfonitrílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Punto de ebullición | 127°C (13mmHg) |
| Nombre del producto químico o material | Phosphonitrilic chloride trimer |
| Punto de fusión | 111° to 115°C |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3260 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 347.66 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu