Learn More
Ácido fosfomolíbdico, hidrato de sal de amonio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-42699 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50g
250g
1kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10420161 50g Frasco de plástico 50 g
10137763 250g Frasco de plástico 250 g
10678824 1kg Frasco de plástico 1 Kg
3 options
Código de producto. 10420161
Marca: Thermo Scientific Acros 317100500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 54723-94-3 | H80Mo12N3O41P-6 | 1960.994 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54723-94-3
Fórmula molecular H80Mo12N3O41P-6
Peso molecular (g/mol) 1960.994
Número MDL MFCD00150423
Clave InChI BIQVMZMYTFVCJZ-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo ammonium phosphomolybdate hydrate
PubChem CID 131664298
Nombre IUPAC azano;molibdeno;trihidróxido;fosfato;tetratriacontahidrato
SMILES N.N.N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[OH-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphomolybdic acid, ammonium salt hydrate
Color Amarillo
Envase Frasco de plástico
Cantidad 50g
Fórmula lineal (NH4)3PMo12O40·xH2O
Forma física Polvo
Información de solubilidad Solubilidad en agua: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 1876.35