missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phosphoglucomutase 5 Antibody (PGM5/3552) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30158936
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30158936 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30158936 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP314132JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Phosphoglucomutase 5 Monoclonal antibody specifically detects Phosphoglucomutase 5 in Bovine,Human,Mouse,Rabbit,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Protein Array,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phosphoglucomutase 5
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon PGM5/3552
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen aciculin, EC 5.4.2.2, PGM-RP, PGMRPphosphoglucomutase-like protein 5, phosphoglucomutase 5, Phosphoglucomutase-related protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Phosphoglucomutase 5 protein (Uniprot: Q15124)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5239
Especies diana Bovine, Human, Mouse, Rabbit, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.