Learn More
Sal monopotásica de piruvato de fosfoenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464257
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464257 100 g 100 g
11444257 5 g 5 g
11454257 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20358.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4265-07-0 | C3H4KO6P | 206.131 g/mol
Phosphoenolpyruvic acid monopotassium salt is used in glycolysis and gluconeogeneis. It is used for regeneration of ATP from ADP in enzyme-catalyzed syntheses. It is metabolized by an enzyme namely pyruvate kinase to yield pyruvate. It acts as protection against cell injury induced by oxidative stress and against dysfunction in carbohydrate metabolism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal monopotásica de ácido fosfoenolpirúvico se utiliza en la glucólisis y la gluconeogenia. Se utiliza para la regeneración de ATP a partir de ADP en síntesis catalizadas por enzimas. Se metaboliza mediante una enzima llamada piruvato quinasa para producir piruvato. Actúa como medio de protección frente a las lesiones celulares inducidas por el estrés oxidativo y frente a la disfunción en el metabolismo de los carbohidratos.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en metanol.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4265-07-0
Fórmula molecular C3H4KO6P
Peso molecular (g/mol) 206.131
Número MDL MFCD00044476
Clave InChI SOSDSEAIODNVPX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium 1-carboxyvinyl hydrogenphosphate, potassium hydrogen 2-phosphonatooxy acrylate, 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, monopotassium salt, potassium 1-carboxyvinyl hydrogen phosphate, phospho enol pyruvic acid monopotassium salt, phosphoenolpyruvic acid monopotassium salt, 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, potassium salt 1:1, potassium 2-hydrogen phosphonooxy prop-2-enoic acid, phosphoenolpyruvate potassium salt, potassium 2-hydrogen phosphonatooxy prop-2-enoic acid
PubChem CID 23678879
Nombre IUPAC potasio; fosfato de hidrógeno de 1-carboxietenilo
SMILES C=C(C(=O)O)OP(=O)(O)[O-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphoenolpyruvic acid monopotassium salt
Punto de fusión ∼170°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Cantidad 100 g
Beilstein 4603446
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.14
Porcentaje de pureza 99%