Learn More
Thermo Scientific™ Phosphodiesterase I
Código de producto. 15885178 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 U
Tamaño de la unidad:
100 unidades
15885178 100 U 100 unidades
1 options
Código de producto. 15885178
Marca: Thermo Scientific™ J20240.!R
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Extracted from Crotalus adamanteus venom.
Phosphodiesterase I is widely used in studying nucleic acid structure and sequence. It hydrolyzes 5'-mononucleotides from 3'-hydroxy-terminated DNA and RNA. Phosphodiesterase I cleaves ADP-ribosylated proteins at the pyrophosphate linkages to yield phosphoribosyl-AMP.
  • Format: Lyophilized powder
  • Concentration: ≥20U/mg
  • Synonym: E.C. 3.1.4.1, Oligonucleate 5'-nucleotidohydrolase
  • CAS: 9025-82-5
  • MDL Number: MFCD00131883
Storage
Store at -20°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración ≥20 U/mg
Contenido y almacenamiento -20 °C
Fuente Veneno de Crotalus adamanteus
Cantidad 100 U
Tipo de producto Fosfodiesterasa I
Formulario Lyophilized Powder