Learn More
Thermo Scientific™ Inhibidor de la fosfodiesterasa 4
Código de producto. 15426399
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15426399 25 mg 25 miligramos
15416399 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15426399 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor J64453.MB
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Compuesto de pirazol con un inhibidor de unión de sitio activo de alta afinidad de las fosfodiesterasas IVB y IVD.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 mg
Descripción Amarillo pálido
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Compuesto de pirazol con un inhibidor de unión de sitio activo de alta afinidad de las fosfodiesterasas IVB y IVD
CAS 346440-86-6
Fórmula molecular C14H15N3O4
Formula Weight (peso de la fórmula) 289,29g/mol
Sinónimo Etilo 3,5-dimetil-1-(3-nitrofenol)-1H-pirazol-4-carboxilato
Sensibilidad Sensible a la luz
Tipo de producto Reactivo de transducción de señales
Formulario Sólido