Learn More
Phospho-TDP43 (Ser409, Ser410) Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1A2C1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
135.00€ - 360.00€
Especificaciones
Antígeno Phospho-TDP43 (Ser409, Ser410)
Clon 1A2C1
Concentración 1.5 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Cantidad Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Cantidad Price Quantity & Availability  
16828085
Unterlagen ansehen
Proteintech
66318-1-IG-20UL
20 μL
135.00€
20 microlitros
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16818085
Unterlagen ansehen
Proteintech
66318-1-IG-100UL
100 μL
360.00€
100 microlitros
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
66318-1-Ig is a phospho-dependent monoclonal antibody specifically recognizing phospho-TDP43 (409/410). It does not react with native TDP-43.
Various biochemical, physiological and behavioural processes display circadian rhythms controlled by an internal biological clock. The central "gears" driving this clock appear to be composed of an autoregulatory transcription/posttranslation-based feedback loop. Cryptochrome 1 (CRY1) and 2 (CRY2) are DNA-binding flavoproteins that bear some homology to blue-light receptors and photolyases. In Drosophila, CRY is a photoreceptor for the circadian clock where it binds to the clock component TIM in a light-dependent fashion and blocks its function. Mammalian CRY1 and CRY2 function via light-independent interactions with circadian genes CLOCK and BMAL1, as well as with PER1, PER2, and TIM. They seem to act as light-independent components of the circadian clock and likely regulate Per1 transcriptional cycling via interactions with both the activator and its feedback inhibitors. Mutant mice not expressing the Cry1 or Cry2 protein display accelerated and delayed periodicity of locomotor activity, respectively. It appears that the combination of both proteins working together is essential to synchronize the organism to circadian phases. A critical balance between Cry1 and Cry2 is required for proper clock function; in complete darkness, double-mutant mice present with instantaneous arrhythmicity, indicating the absence of an internal circadian clock.
Spezifikation
Spezifikation
Phospho-TDP43 (Ser409, Ser410)
1.5 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ALS10, phospho(409/410)-TDP43, TAR DNA binding protein, TAR DNA binding protein 43, TARDBP, TDP 43, TDP43
Tardbp
IgG1
Protein G
Antibody
1A2C1
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
Q13148, Q921F2
230908, 23435, 298648
Peptide
Primary
-20°C
TARDBP
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt