missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-STAT1 (Tyr701) Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech

Código de producto. p-200107744 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30234303 20 μL 20 microlitros
30235773 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30234303

Marca: Proteintech 289791AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The Phospho-STAT1 (Tyr701) antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human Phospho-STAT1 (Tyr701). This antibody recognizes human antigen. The Phospho-STAT1 (Tyr701) antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, FC (Intra), ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno STAT1 (Tyr701)
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes DKFZp686B04100; ISGF-3; STAT91
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6772
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 84-91 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.