missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-SHP-1 (Tyr536) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (Shp1Y536-2A7), Invitrogen™

Código de producto. p-7215284 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
200 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17106968 20 μL 20 microlitros
17146718 200 μL 200 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17106968

Marca: Invitrogen™ MA537374

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

SHP-1 (PTPN6) is a non-receptor protein tyrosine phosphatase that is expressed primarily in hematopoietic cells. The enzyme is composed of two SH2 domains, a tyrosine phosphatase catalytic domain, and a carboxy-terminal regulatory domain. SHP-1 removes phosphates from target proteins to downregulate several tyrosine kinase-regulated pathways. In hematopoietic cells, the amino-terminal SH2 domain of SHP-1 binds to tyrosine phosphorylated erythropoietin receptors (EpoR) to negatively regulate hematopoietic growth. Overexpression of SHP-1 in epithelial cells results in dephosphorylation of the Ros receptor tyrosine kinase and subsequent downregulation of Ros-dependent cell proliferation and transformation. Following ligand binding in myeloid cells, SHP-1 associates with the IL-3R beta chain and downregulates IL-3-induced tyrosine phosphorylation and cell proliferation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-SHP-1 (Tyr536)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon Shp1Y536-2A7
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.10% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PTPN6
N.º de referencia del gen P29350
Alias de gen 70Z-SHP; EC 3.1.3.48; hcp; Hcph; hematopoietic cell phosphatase; hematopoietic cell protein-tyrosine phosphatase; HPTP1C; me; motheaten; protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 6; protein-tyrosine phosphatase 1C; Protein-tyrosine phosphatase SHP-1; PTN6; Ptp1C; PTP-1C; Ptph6; PTPN6; PTPTY-42; SH2 phosphatase 1; SHP1; Shp-1; SHP-1L; SH-PTP1; Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6
Símbolos de los genes PTPN6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Tyr536 of human phospho Shp1.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5777
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.