missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-SHC (Tyr239, Tyr240) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 10602584
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
10602584 100 μL cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10602584

Marca: Invitrogen™ 44830

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Phospho-SHC (Tyr239, Tyr240) Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

Skp2 (S-phase Kinase-associated Protein 2) belongs to the family of F-box proteins that interact with the Cyclin A-Cdk2 complex. Skp2 is essential for the G1-S transition in both transformed cells and diploid fibroblasts. Biochemical and genetic experiments have demonstrated that Skp2 is required for the ubiquitination and consequent degradation of p27 in cultured mammalian cells and in vitro reconstitution assays. In normal tissues, Skp2 is expressed in tonsil and placenta. In tumor tissues, Skp2 is expressed widely, in some colon, prostate, pancreas, and skin cancers, with high expression in lung, breast, ovarian, and endometrial cancers. Research suggests that Skp2 plays a role in oncogenesis, particularly in the pathogenesis of lymphomas and breast cancers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-SHC (Tyr239, Tyr240)
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación Dulbecco's PBS with 1mg/mL BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.3
génica SHC1
N.º de referencia del gen P29353, P98083
Alias de gen FLJ26504; OTTHUMP00000035472; p66; P66shc; RP11-307C12.1; SH2 domain protein C1; SHC; SHC (Src homology 2 domain containing) transforming protein 1; SHC (Src homology 2 domain-containing) transforming protein 1; SHC adaptor protein 1; SHC1; SHCA; SHC-transforming protein 1; SHC-transforming protein 3; SHC-transforming protein A; src homology 2 domain-containing transforming protein C1; src homology 2 domain-containing-transforming protein C1
Símbolos de los genes SHC1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The antiserum was produced against a chemically synthesized phosphopeptide derived from the region of human Shc that contains tyrosines 239 and 240.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20416, 6464
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.