missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-RPS6KA1 (Thr359/Ser363) Rabbit, anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 17251436 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17251436 20 μL 20 microlitros
17241436 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17251436 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 292251AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The 90 kDa ribosomal S6 kinases (RSK1-4) are a family of widely expressed serine/threonine kinases and play an important role in the MAPK signaling cascade and act downstream of ERK1/2 signaling. It can mediate mitogenic and stress-induced activation of the transcription factors CREB1, ETV1/ER81 and NR4A1/NUR77. RSK1 (RPS6KA1) is also designated as p90RSK associated with cellular proliferation, survival and differentiation. RPS6KA1 has some phosphorylation sites including Ser380, Thr359 and Ser363 which are important for kinase activation (PMID: 16458888, 30813401, 17259979, 10679322)

Especificaciones

Antígeno Phospho-RPS6KA1 (Thr359/Ser363)
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 200 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6195
Especies diana Human, Mouse
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.