Learn More
Phospho-RPS6KA1 (Thr359/Ser363) Rabbit, anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Tienda Proteintech ProductosDescripción
The 90 kDa ribosomal S6 kinases (RSK1-4) are a family of widely expressed serine/threonine kinases and play an important role in the MAPK signaling cascade and act downstream of ERK1/2 signaling. It can mediate mitogenic and stress-induced activation of the transcription factors CREB1, ETV1/ER81 and NR4A1/NUR77. RSK1 (RPS6KA1) is also designated as p90RSK associated with cellular proliferation, survival and differentiation. RPS6KA1 has some phosphorylation sites including Ser380, Thr359 and Ser363 which are important for kinase activation (PMID: 16458888, 30813401, 17259979, 10679322)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Phospho-RPS6KA1 (Thr359/Ser363) |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 200 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Cantidad | 100 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 6195 |
| Especies diana | Human, Mouse |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.