missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-RPS6 (Ser240/244) Rabbit, anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7231529 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17231436 20 μL 20 microlitros
17221436 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17231436

Marca: Proteintech 292201AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Ribosomal protein S6 (RPS6), also named as Phosphoprotein NP33, may play an important role in controlling cell growth and proliferation through the selective translation of particular classes of mRNA. Ribosomal protein S6 is the major substrate of protein kinases in eukaryote ribosomes. The phosphorylation is stimulated by growth factors, tumor promoting agents, and mitogens and is dephosphorylated at growth arrest.

Especificaciones

Antígeno Phospho-RPS6 (Ser240/244)
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 800 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6194
Especies diana Human, Mouse
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.