Learn More
Phospho-RPS6 (Ser240/244) Rabbit, anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Tienda Proteintech ProductosDescripción
Ribosomal protein S6 (RPS6), also named as Phosphoprotein NP33, may play an important role in controlling cell growth and proliferation through the selective translation of particular classes of mRNA. Ribosomal protein S6 is the major substrate of protein kinases in eukaryote ribosomes. The phosphorylation is stimulated by growth factors, tumor promoting agents, and mitogens and is dephosphorylated at growth arrest.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Phospho-RPS6 (Ser240/244) |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 800 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Cantidad | 100 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 6194 |
| Especies diana | Human, Mouse |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.