missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-Rb (Ser807, Ser811) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (RbS807S811-D9), APC, Invitrogen™

Código de producto. 17126838 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 Tests
100 Tests
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
Código de producto. Cantidad unitSize
17126838 10 Tests paquete de 10
17106538 100 Tests paquete de 100
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17126838

Marca: Invitrogen™ MA537246

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Rb is a tumor suppressor nuclear phosphoprotein capable of binding to DNA. It is phosphorylated on serine and threonine, but not on tyrosine residues. It forms a complex with SV40 large T antigen, adenovirus E1A, and human papilloma virus-16 E. Rb protein may act by regulating transcription and loss of its function leads to uncontrolled cell growth. Aberrations in the RB gene have been implicated in cancers of breast, colon, prostate, kidney, nasopharynx, and leukemia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-Rb (Ser807, Ser811)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon RbS807S811-D9
Conjugado APC
Formulación PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide
génica RB1
N.º de referencia del gen P06400, P13405
Alias de gen Cleaved Rb; delta RB-p70; DRb-p70; exon 17 tumor GOS561 substitution mutation causes premature stop; GOS563 exon 17 substitution mutation causes premature stop; OSRC; p104; p104 chicken Rb; P105RB; p105-Rb; Phospho-Retinoblastoma; pp105; pp110; PPP1R130; pRb; prepro-retinoblastoma-associated protein; protein phosphatase 1, regulatory subunit 130; rb; RB transcriptional corepressor 1; RB1; Rb-1; Rb-p70; Retin; Retinoblastoma; retinoblastoma 1; retinoblastoma 1 (including osteosarcoma); retinoblastoma 1 protein; retinoblastoma gene; retinoblastoma isoform A; retinoblastoma protein; retinoblastoma suspectibility protein; retinoblastoma tumor suppressor; retinoblastoma-associated protein
Símbolos de los genes RB1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Ser807/811 of human phospho-Rb.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 10 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 19645, 5925
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.