Learn More
Phospho-Phospholamban (Ser16, Thr17) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Código de producto. 15545241
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
15545241 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 15545241 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA538317
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
PLB is a 52 amino acid phosphoprotein which regulates the calcium pump of cardiac sarcoplasmic reticulum (SR). PLB is an oligomer of five identical subunits each having a cytoplasmic and transmembrane domain. The cytoplasmic domain (residues 1 to 25) contains the phosphorylation sites and is highly basic and readily cleaved by proteases; whereas the transmembrane domain (residues 25 to 52) is mostly hydrophobic, protease resistant and stabilizes the pentamer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Phospho-Phospholamban (Ser16, Thr17)
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica PLN
N.º de referencia del gen P26678, P61014, P61016
Alias de gen PLN; phospholamban; CMD1P; PLB; cardiac phospholamban; CMH18
Símbolos de los genes PLN
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic phosphopeptide derived from human Phospholamban around the phosphorylation site of Ser16 and Thr17 (R-A-SP-TP-I-E)
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 18821, 5350, 64672
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG