missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-Paxillin (Tyr31) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 10630664
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10630664 100 μL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10630664 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 44720G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Phospho-Paxillin (Tyr31) Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC, ICC/IF

Paxillin is a focal adhesion protein and a substrate for several tyrosine kinases such as src, FAK, and p210BRC/ABL. The tyrosine phosphorylation of paxillin is affected by conditions that change cell-cell adhesion. Paxillin associates tightly with FAK and Crk through its SH2 domain. This interaction is independent of the extracellular matrix. Although paxillin was initially discovered in fibroblasts, its phosphorylation may also be important during neurite extension during differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-Paxillin (Tyr31)
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación Dulbecco's PBS with 1mg/mL BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.3
génica PXN
N.º de referencia del gen P49023, Q8VI36
Alias de gen adaptor protein; AW108311; AW123232; FLJ16691; hCG_1778014; I79_001229; myocardial ischemic preconditioning associated protein 7; Pax; PAX-1; PAXI; Paxillin; paxillin a; paxillin alpha; pxn; pxna; testicular tissue protein Li 134; TGFB1I1; transforming growth factor beta 1 induced transcript 1; wu:fw71f12
Símbolos de los genes PXN
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The antiserum was produced against a chemically synthesized phosphopeptide derived from the region of human paxillin that contains tyrosine 31.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 19303, 5829
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.