missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-PAK2 (Ser20) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (1R0F6)

Código de producto. 30132015
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30132015 100 μL 100 microlitros
1 options
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 30132015

Brand: Invitrogen™ MA555232

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Phospho-PAK2 (Ser20) Recombinant Monoclonal Antibody for ELISA, Western Blot

PAK2 (serine/threonine-protein kinase PAK2) is a serine/threonine kinase that plays a role in a variety of different signaling pathways including cytoskeleton regulation, cell motility, cell cycle progression, apoptosis, or proliferation. It acts as a downstream effector of the small GTPases CDC42 and RAC1. Activation by the binding of active CDC42 and RAC1 results in a conformation change and a subsequent autophosphorylation on several serine and/or threonine residues. Full-length PAK2 stimulates cell survival and cell growth. PAK proteins are critical effectors that link Rho GTPases to cytoskeleton reorganization and nuclear signaling. PAK proteins, a family of serine/threonine p21-activating kinases, serve as targets for the small GTP binding proteins Cdc42 and RAC and have been implicated in a wide range of biological activities.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-PAK2 (Ser20)
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 1R0F6
Concentración 1.49 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol, 0.05% BSA and 0.05% ProClin 300; pH 7.3
génica Pak2
N.º de referencia del gen Q64303, Q8CIN4
Alias de gen 5330420P17Rik; A130002K10Rik; AI836325; Alpha-PAK; Beta-PAK; C-t-PAK2; D16Ertd269e; gamma pak; gamma-PAK; mKIAA4182; Oligophrenin-3; OPHN3; p21 (CDKN1A)-activated kinase 2; p21 (RAC1) activated kinase 2; p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 2; p21-activated kinase 2; p27; p34; p58; p65-PAK; PAK alpha; PAK beta; PAK gamma; PAK1; PAK-1; Pak2; PAK-2; PAK-2p27; PAK-2p34; PAK3; PAK-3; PAK65; PAKgamma; S6/H4 kinase; serine/threonine-protein kinase PAK 2
Símbolos de los genes Pak2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 224105, 29432
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.