missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-PAK1 (Thr212) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 10627650
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
10627650 400 μL 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10627650

Marca: Invitrogen™ PA512761

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody is predicted to react with mouse and rat based on sequence homology.

PAK1 is a serine/threonine kinase that is a target for restenosis, cancer, and immunosuppression treatment. These proteins serve as targets for the small GTP binding proteins Cdc42 and Rac and have been implicated in a wide range of biological activities. PAK1 regulates cell motility and morphology.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-PAK1 (Thr212)
Aplicaciones Dot Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica Pak1
N.º de referencia del gen Q13153
Alias de gen activated protein kinase alpha; ADRB2; adriamycin resistance-associated; alpha pak; alpha-PAK; ARA; AW045634; Beta-PAK; bPAK; CDC42/RAC effector kinase PAK-A; C-t-PAK2; EC 2.7.11.1; gamma-PAK; kinase PAK1; MGC130000; MGC130001; MRX30; MRX47; Oligophrenin-3; OPHN3; p21 (CDKN1A)-activated kinase 1; p21 (CDKN1A)-activated kinase 2; p21 (CDKN1A)-activated kinase 3; p21 (RAC1) activated kinase 1; p21 (RAC1) activated kinase 2; p21 (RAC1) activated kinase 3; p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 1; p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 2; p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 3; p21/Cdc42/Rac1-activated kinase 1 (STE20 homolog, yeast); p21/Cdc42/Rac1-activated kinase 1 (yeast Ste20-related); p21-activated kinase 1; p21-activated kinase 2; p21-activated kinase 3; p27; p34; p58; p65-PAK; p68-PAK; PAK 1; PAK1; PAK-1; PAK1B; PAK2; PAK-2; PAK-2p27; PAK-2p34; PAK3; PAK-3; PAK3beta; PAK65; Paka; PAKalpha; PAKgamma; protein kinase MUK2; S6/H4 kinase; serine/threonine-protein kinase PAK 1; Serine/threonine-protein kinase PAK 2; serine/threonine-protein kinase PAK 3; STE20 homolog, yeast
Símbolos de los genes Pak1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding T212 of human PAK1.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5058
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.