Learn More
Phospho-P62,SQSTM1 (Ser349) Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30234704 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30234704 100 μL 100 microlitros
30237945 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30234704
Marca: Proteintech 295031AP100UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The Phospho-P62,SQSTM1 (Ser349) antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human Phospho-P62,SQSTM1 (Ser349). This antibody recognizes human, mouse antigen. The Phospho-P62,SQSTM1 (Ser349) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno P62,SQSTM1 (Ser349)
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes A170; OSIL; PDB3; ZIP3; p60; p62; p62B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8878
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 62 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG