Learn More
Phospho-p57 Kip2 (Thr310) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16610815
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16610815 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16610815 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA5104360
Phospho-p57 Kip2 (Thr310) Polyclonal Antibody
Phospho-p57 Kip2 (Thr310) Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Phospho-p57 Kip2 (Thr310)
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica CDKN1C
N.º de referencia del gen P49918
Alias de gen AL024410; Beckwith Wiedemann syndrome (WBS); BWCR; BWS; CDKI; Cdkn1c; cyclin dependent kinase inhibitor 1C; Cyclin dependent kinase inhibitor 1C (CDKN1C); cyclin-dependent kinase inhibitor 1C; cyclin-dependent kinase inhibitor 1C (P57); cyclin-dependent kinase inhibitor 1C (p57, Kip2); cyclin-dependent kinase inhibitor p57; IMAGE; KIP2; p57; p57 Kip2; p57(kip2); p57KIP2; p57KIP2 A3sh; WBS
Símbolos de los genes CDKN1C
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human CDKN1C(Accession P49918), corresponding to amino acid residues around phosphorylated Thr310.
Método de purificación Sequential Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1028
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG