missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-p38 alpha (T180/Y182) DuoSet IC ELISA

Código de producto. 30021284
Change view
Click to view available options
Formato:
15 placas de 96 pocillos
2 placas de 96 pocillos
5 placas de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Formato unitSize
30021284 5 placas de 96 pocillos 1 set
30021632 2 placas de 96 pocillos 1 set
30021710 15 placas de 96 pocillos 1 set
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30021284

Marca: R&D Systems DYC869B5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Phospho-p38 alpha (T180/Y182) DuoSet IC ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.

Complete ELISpot kits are highly sensitive, microplate-based assays for the detection of cytokine secreting cells. Kits are available for detection and enumeration of a single analyte or two analytes simultaneously.

The Phospho-p38 alpha (T180/Y182) DuoSet IC ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies phosphorylated human, mouse, rat p38 alpha.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Tipo de producto ELISA Development Kit for Phosphorylated Intracellular Proteins
Cantidad 1 Kit (for 5 Plates)
Especie Human, Mouse, Rat
Conjugado Biotin
Formato 5 placas de 96 pocillos
Para utilizar con (aplicación) ELISA
ID de gen (Entrez) 1432
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.