missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-NuMA (Ser1225) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16662095
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16662095 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16662095 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5105652

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of NuMA only when phosphorylated at Ser1225.

NuMA (nuclear mitotic apparatus) is a long coil-coiled protein that plays a role in the interphase and mitosis phases of a cell cycle. In interphase, it has been hypothesized to play a structural role in the nucleoskeleton that may be important in nuclear organization and functions. During mitosis, it is associated with spindle microtubule organization and chromosome positioning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-NuMA (Ser1225)
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica NUMA1
N.º de referencia del gen E9Q7G0, Q14980
Alias de gen 6720401E04Rik; AA764025; AL022610; AU014979; centrophilin stabilizes mitotic spindle in mitotic cells; NMP22; NMP-22; Nuclear matrix protein-22; Nuclear mitotic apparatus protein; Nuclear mitotic apparatus protein 1; NUMA; NuMA protein; Numa1; SP-H antigen; structural nuclear protein
Símbolos de los genes NUMA1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human NUMA1(Accession Q14980), corresponding to amino acid residues around phosphorylated Ser1225.
Método de purificación Sequential Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 101706, 308870, 4926
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.