missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-MLKL (Ser358) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (4A6)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17930543
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17930543 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17930543

Marca: Invitrogen™ MA549780

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Phospho-MLKL (Ser358) Recombinant Monoclonal Antibody for IHC (P), ELISA

The protein kinase domain is predicted to be catalytically inactive. Molecular function: protein binding. There are two isoforms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-MLKL (Ser358)
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 4A6
Concentración 2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica Mlkl
N.º de referencia del gen Q8NB16
Alias de gen 9130019I15Rik; hMLKL; mixed lineage kinase domain like pseudokinase; mixed lineage kinase domain-like; mixed lineage kinase domain-like protein; Mlkl; rCG51567-like
Símbolos de los genes Mlkl
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Phospho-MLKL (S358).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 197259
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.