missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Phospho-MEK7 (Thr275) |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | MAP2K7 |
| N.º de referencia del gen | O14733, Q4KSH7, Q8CE90 |
| Alias de gen | 2; 5930412N11Rik; c-Jun N-terminal kinase kinase 2; Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 7; EMBL:AAX61178.1}; JN; JNK kinase 2; JNK-activating kinase 2; JNKK; JNKK 2; Jnkk2; MAP kinase kinase 7; MAP2K4; map2k7; map2k7 {ECO:0000312; MAPK/ERK kinase 4; MAPK/ERK kinase 7; MAPKK 4; MAPKK 7; MAPKK7; MEK; MEK 4; MEK 7; Mek7; mitogen activated protein kinase kinase 7; mitogen-activated protein kinase kinase 7; Mkk7; PRKMK7; protein kinase, mitogen activated, kinase 7; SAPK kinase 1; SAPK kinase 4; SAPK/ERK kinase 1; SAPKK1; SAPKK-1; SAPKK4; SAPKK-4; SEK1; sek2; SKK4; Stress-activated protein kinase kinase 4 |
| Símbolos de los genes | MAP2K7 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
