Learn More
Phospho-MEK1 (Thr292) Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30238126 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30238126 20 μL 20 microlitros
30238137 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30238126
Marca: Proteintech 678731IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The Phospho-MEK1 (Thr292) antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with peptide of human Phospho-MEK1 (Thr292). This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Phospho-MEK1 (Thr292) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA, FC (Intra) analysis.
Especificaciones
Antígeno MEK1 (Thr292)
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Clasificación Monoclonal
Clon 2D7A8
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes MAPKK1; MEK1; MKK1; PRKMK1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5604
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 40-50 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1