Learn More
Phospho-MEK1 (Ser298) Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30236910 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30236910 100 μL 100 microlitros
30235170 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30236910 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 680471IG100UL
Mouse Monoclonal Antibody
The Phospho-MEK1 (Ser298) antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with peptide of human Phospho-MEK1 (Ser298). This antibody recognizes human antigen. The Phospho-MEK1 (Ser298) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno MEK1 (Ser298)
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3F10G10
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes MAPKK1; MEK1; MKK1; PRKMK1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5604
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Peso molecular del anticuerpo 40-50 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1