missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-MEF2A (Ser408) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15593981
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15593981 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15593981

Marca: Invitrogen™ PA536665

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody detects endogenous protein at a molecular weight of 55 kDa. Purity is >95% by SDS-PAGE.

The proteins belonging to structural maintenance of chromosomes (SMC) family play critical roles in chromosome structural changes. SMC proteins are involved in the proper condensation and segregation of mitotic chromosomes. Four human SMC proteins that form two distinct heterodimeric complexes in the cell, the human chromosome-associated protein (hCAP)-C and hCAP-E protein complex (hCAP-C/hCAP-E), and the human SMC1 (hSMC1) and hSMC3 protein complex (hSMC1/hSMC3) have been identified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-MEF2A (Ser408)
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% sodium azide; pH 7.2
génica MEF2A
N.º de referencia del gen Q02078, Q2MJT0, Q60929
Alias de gen A430079H05Rik; ADCAD1; C5DELq14.3; DEL5q14.3; MADS box transcription enhancer factor 2, polypeptide A (myocyte enhancer factor 2A); MADS box transcription enhancer factor 2, polypeptide C; mef2; Mef2a; MEF2C; myocyte enhancer factor 2a; myocyte enhancer factor 2C; Myocyte-specific enhancer factor 2A; myocyte-specific enhancer factor 2C; RSRFC4; RSRFC9; Serum response factor-like protein 1
Símbolos de los genes MEF2A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic phosphopeptide derived from human MEF-2 around the phosphorylation site of Serine 408.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 17258, 309957, 4205
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.