missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-MCM2 (Ser108) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (JE63-52)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17836852
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17836852 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17836852 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA544787

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Phospho-MCM2 (Ser108) Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

MCM2 (Mini chromosome maintenance protein 2) is involved in regulating DNA replication. MCM2 (also called CDCL1, mitotin and BM28), is a human nuclear protein that is crucial in the cell cycle, being involved in the onset of DNA replication and cell division. It is similar to members of the family of early S-phase proteins. MCM2 has been mapped to 3q21. From its localization, CDCL1 became a candidate for an oncogene affected by chromosomal breaks in acute myeloid leukemia (AML).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-MCM2 (Ser108)
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon JE63-52
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.05% BSA, 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica MCM2
N.º de referencia del gen P49736, P97310
Alias de gen AA959861; AW476101; BM28; CCNL1; cdc19; CDCL1; cell devision cycle-like 1; cyclin-like 1; D3S3194; DFNA70; DNA replication licensing factor MCM2; Kiaa0030; MCM DNA helicase complex subunit MCM2; Mcm2; Mcmd2; MGC10606; mini chromosome maintenance deficient 2; minichromosome maintenance complex component 2; minichromosome maintenance deficient 2 (mitotin); minichromosome maintenance deficient 2 mitotin; minichromosome maintenance deficient 2 mitotin (S. cerevisiae); Minichromosome maintenance protein 2; Minichromosome maintenance protein 2 homolog; MITOTIN; mKIAA0030; Nuclear protein BM28; YBL023C; YBL0438
Símbolos de los genes MCM2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide within corresponding to residues surrounding ser108 of Human MCM2.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 17216, 312538, 4171
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.