missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phospho-MAD1 (Ser428) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Descripción
MAD1L1 is a component of the mitotic spindle-assembly checkpoint that prevents the onset of anaphase until all chromosome are properly aligned at the metaphase plate. MAD1L1 functions as a homodimer and interacts with MAD2L1. MAD1L1 may play a role in cell cycle control and tumor suppression. Three transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Phospho-MAD1 (Ser428) |
| Aplicaciones | Peptide ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | MAD1L1 |
| N.º de referencia del gen | Q9Y6D9 |
| Alias de gen | MAD1, PIG9, TP53I9, TXBP181, MAD1-like protein 1, mitotic arrest deficient 1-like protein 1, mitotic checkpoint MAD1 protein homolog, mitotic spindle assembly checkpoint protein MAD1, mitotic-arrest deficient 1, yeast, homolog-like 1, tax-binding protein 181, tumor protein p53 inducible pr |
| Símbolos de los genes | MAD1L1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?