Learn More
Phospho-LPIN1 (Thr14) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16651805
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16651805 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16651805
Marca: Invitrogen PA5105360
Phospho-LPIN1 (Thr14) Polyclonal Antibody
Phospho-LPIN1 (Thr14) Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Phospho-LPIN1 (Thr14)
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica LPIN1
N.º de referencia del gen Q14693, Q91ZP3
Alias de gen 4631420P06; DKFZp781P1796; Fatty liver dystrophy protein; Fld; KIAA0188; lipin 1; Lipin1; lipin-1; LPIN1; mKIAA0188; PAP1; Phosphatidate phosphatase LPIN1
Símbolos de los genes LPIN1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human LPIN1(Accession Q14693), corresponding to amino acid residues around phosphorylated Thr14.
Método de purificación Sequential Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14245, 23175, 313977
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG