Learn More
Phospho-IRF3 (Ser396) Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30237052 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30237052 100 μL 100 microlitros
30236919 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30237052
Marca: Proteintech 295281AP100UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The Phospho-IRF3 (Ser396) antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human Phospho-IRF3 (Ser396). This antibody recognizes human antigen. The Phospho-IRF3 (Ser396) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno IRF3 (Ser396)
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 400 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3661
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 50-60 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG