missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-INCENP (Thr59) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15752896
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15752896 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15752896

Marca: Invitrogen™ PA564833

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Phospho-INCENP (Thr59) Polyclonal Antibody detects endogenous levels of INCENP only when phosphorylated at Thr59.

Chromosomal passenger proteins are members of a group of proteins that move from centromeres to the spindle midzone during mitosis. INCENP (Inner Centromere Protein) is a chromosomal passenger protein with an essential role in mitosis and meiosis. It is a complex highly basic multidomain protein that is dynamically translocated from metaphase chromosomes to the spindle midzone during or just prior to anaphase. Some INCENP transfers to the equatorial cortex before formation of the cleavage furrow. Ultimately, it is discarded in the midbody at the completion of cytokinesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-INCENP (Thr59)
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica Incenp
N.º de referencia del gen Q9NQS7, Q9WU62
Alias de gen 2700067E22Rik; AU019509; binds and activates aurora-B and -C in vivo and in vitro; C130081E20; C77457; chromosomal passenger protein; Incenp; Inner centromere protein; inner centromere protein antigens 135/155kDa; inner centromere protein INCENP
Símbolos de los genes Incenp
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human INCENP (Phospho-Thr59).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16319, 293733, 3619
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.