missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-ICAM-3 (Ser518) Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 15575371
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15575371 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15575371 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA538450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CD50 (intracellular adhesion molecule 3, ICAM-3) is a transmembrane glycoprotein expressed by leukocytes, that serves as a counter-receptor for the lymphocyte function-associated antigen (LFA)-1 integrin. Besides functioning as an adhesive molecule that mediates e.g. the contact between T cells and antigen presenting cells, ICAM-3 regulates affinity of LFA-1 for ICAM-1 and induces T cell activation and proliferation. ICAM-3 plays an essential role in the initiation of the immune response both on T cells and antigen presenting cells and interacts also with CD209 (dendritic cell-specific ICAM-3-grabbing nonintegrin, DC-SIGN), a C-type lectin of dendritic cells and macrophages; this process is involved in dialogue between dendritic cells and granulocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-ICAM-3 (Ser518)
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica ICAM3
N.º de referencia del gen P32942
Alias de gen CD50, CDW50, ICAM-R, ICAM-3, intercellular adhesion molecule-3
Símbolos de los genes ICAM3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic phosphopeptide derived from human CD50/ICAM-3 around the phosphorylation site of Ser518 (S-G-SP-Y-H)
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3385
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.