Learn More
Invitrogen™ Phospho-HSL (Ser853) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (6T6D8)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17196543
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
17196543 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 17196543 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA535896
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Immunogen sequence: RRSVS.
Hormone-sensitive lipase (HSL) is an intracellular neutral lipase found in a variety of tissues, but primarily in adipose and steroidogenic tissues. It hydrolyzes triglycerides and cholesteryl esters. It is the major enzyme responsible for the mobilization of free fatty acids from adopise tissue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Phospho-HSL (Ser853)
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 6T6D8
Concentración 0.08 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica LIPE
N.º de referencia del gen P54310
Alias de gen 4933403G17Rik; AOMS4; EC 3.1.1.79; FPLD6; hormone - sensitive lipase testicular isoform; hormone-sensitive lipase; hormone-sensitive lipase testicular isoform; HSL; HSL antibody; LHS; lipase E; lipase E, hormone sensitive type; lipase, hormone sensitive; lipase, hormone-sensitive; LIPE; LIPS
Símbolos de los genes LIPE
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic phosphorylated peptide around S853 of human HSL (Q05469).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16890
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG