missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phospho-HIRA (Thr555) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Descripción
HIRA is a histone chaperone that preferentially places the variant histone H3.3 in nucleosomes. Orthologs of this protein in yeast, flies, and plants are necessary for the formation of transcriptionally silent heterochomatin. It plays an important role in the formation of the senescence-associated heterochromatin foci. These foci likely mediate the irreversible cell cycle changes that occur in senescent cells. It is considered the primary candidate protein in some haploinsufficiency syndromes such as DiGeorge syndrome, and insufficient production of the gene may disrupt normal embryonic development.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Phospho-HIRA (Thr555) |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | HIRA |
| N.º de referencia del gen | P54198, Q61666 |
| Alias de gen | TUP1-like enhancer of split protein 1, DGCR1, HIR, TUPLE1 |
| Símbolos de los genes | HIRA |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?