Learn More
Invitrogen™ Phospho-HICE1 (Ser19, Ser20) Polyclonal Antibody
Descripción
Recommended positive controls: HeLa, K562, Blocking peptide (GTX70011-PEP). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Hice1 contributes to mitotic spindle assembly, maintenance of centrosome integrity and completion of cytokinesis as part of the HAUS augmin-like complex.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Phospho-HICE1 (Ser19, Ser20) |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with no preservative |
| génica | HAUS8 |
| N.º de referencia del gen | Q9BT25 |
| Alias de gen | 2410004L22Rik; 4HAUS augmin-like complex, subunit 8; DGT4; HAUS augmin like complex subunit 8; HAUS augmin-like complex subunit 8; HAUS augmin-like complex, subunit 8; HAUS8; HEC1/NDC80 interacting, centrosome associated 1; HEC1/NDC80-interacting centrosome-associated protein 1; Hec1-interacting and centrosome-associated 1; Hice1; MGC20533; NY SAR 48; NYSAR48; NY-SAR-48; Sarcoma antigen NY-SAR-48; sarcoma antigen NY-SAR-48 homolog |
| Símbolos de los genes | HAUS8 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?