missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-GYS1 (Ser641) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (1D1)

Código de producto. 16535781
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16535781 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16535781

Marca: Invitrogen™ MA533147

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Phospho-GYS1 (Ser641) Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, ELISA

Glycogen Synthase 1 (GYS1) catalyzes the addition of glucose monomers to the growing glycogen molecule through the formation of alpha-1,4-glycoside linkages. Mutations in this gene are associated with muscle glycogen storage disease. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-GYS1 (Ser641)
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 1D1
Concentración 0.62 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica Gys1
N.º de referencia del gen P13807
Alias de gen EC 2.4.1.11; glycogen [starch] synthase, muscle; glycogen synthase; glycogen synthase 1; glycogen synthase 1 (muscle); glycogen synthase 1, muscle; glycogen synthase 3, brain; GSY; GYS; GYS1; Gys3; MGS
Símbolos de los genes Gys1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Phospho-GYS1 (S641).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography, Protein G
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2997
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.