missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-GYS1 (Ser641) Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 17791079 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17791079 100 μL 100 microlitros
17701089 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17791079

Marca: Proteintech 288551AP100UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Phospho-GYS1 (Ser641) Polyclonal antibody specifically detects Phospho-GYS1 (Ser641) in Human samples. It is validated for WB, ELISA

Especificaciones

Antígeno Phospho-GYS1 (Ser641)
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 300 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC014566
Especie del huésped Rabbit
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2997
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.