Learn More
Invitrogen™ Phospho-GSK3B (Ser9) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL2671)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30274927
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30274927 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30274927
Marca: Invitrogen™ MA556731
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Phospho-GSK3B (Ser9) Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
GSK3B is a proline-directed serine/threonine protein kinase involved in energy metabolism, neuronal cell development and body pattern formation. It is a negative regulator of glucose homeostasis and is involved in energy metabolism, inflammation, ER-stress, mitochondrial dysfunction, and apoptotic pathways. GSK3B is a critical component of the Wnt/beta-catenin signaling pathway, and its activity results in the inhibition of Wnt signaling by mediating the degradation of beta-catenin. GSK3B is also involved in the Hedgehog, Notch, and insulin signaling pathways.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antígeno Phospho-GSK3B (Ser9)
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon HL2671
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica GSK3B
N.º de referencia del gen P49841, Q9WV60
Alias de gen 7330414F15Rik; 8430431H08Rik; C86142; EC 2.7.11.26; FA; Factor A; fb68h05; fk80d11; glycogen synthase kinase 3; glycogen synthase kinase 3 beta; glycogen synthase kinase 3 beta L homeolog; glycogen synthase kinase 3 beta variant 1; glycogen synthase kinase 3 beta variant 2; glycogen synthase kinase 3 beta variant 3; glycogen synthase kinase 3 beta variant 4; glycogen synthase kinase 3 beta variant 5; glycogen synthase kinase 3 beta, genome duplicate a; glycogen synthase kinase-3 beta; glycogen synthase kinase-3 beta splice variant X1; glycogen synthase kinase-3 beta splice variant X2; glycogen synthase kinase-3 beta splice variant X3; GSK 3 beta; GSK 3B; gsk3; GSK-3; GSK3 beta; GSK-3 beta; GSK-3 beta GSK3B; GSK-3[b]; Gsk3b; GSK-3b; gsk3b.L; gsk3ba; gsk3beta; GSK-3beta; gsk3-beta; GSK3beta isoform; intracellular kinase; pp37; serine/threonine-protein kinase GSK3B; wu:fb68h05; wu:fk80d11; XELAEV_180112401mg; xgsk-3; Xgsk-3 protein
Símbolos de los genes GSK3B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide of human GSK3 beta (phospho Ser9).
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2932, 56637
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.