missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-FRS2 (Tyr436) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15564721
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15564721 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15564721

Marca: Invitrogen™ PA537785

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

A suggested positive control for Western blot is HUVEC or JK cells; suggested positive control for IHC is human brain tissue.

Adapter protein that links activated FGR and NGF receptors to downstream signaling pathways. Plays an important role in the activation of MAP kinases and in the phosphorylation of PIK3R1, the regulatory subunit of phosphatidylinositol 3-kinase, in response to ligand-mediated activation of FGFR1. Modulates signaling via SHC1 by competing for a common binding site on NTRK1. [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-FRS2 (Tyr436)
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica FRS2
N.º de referencia del gen Q8WU20
Alias de gen 4732458E18; C330018A15Rik; FGFR signalling adaptor; FGFR substrate 2; FGFR-signaling adaptor SNT; fibroblast growth factor receptor substrate 2; FRS1A; FRS2; Frs2a; FRS2alpha; FRS2-alpha; SNT; SNT1; SNT-1; SNT2; suc1-associated neurotrophic factor target 1
Símbolos de los genes FRS2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide sequence around phosphorylation site of tyrosine 436(L-N-Y(p)-I-Q) derived from Human FRS2.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10818
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.