missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-FOXO3A (Ser7) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16661045
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16661045 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16661045 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5104595

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of FOXO3A only when phosphorylated at Ser7.

USP48 is a protein containing domains that associate it with the peptidase family C19, also known as family 2 of ubiquitin carboxyl-terminal hydrolases. Family members function as deubiquitinating enzymes, recognizing and hydrolyzing the peptide bond at the C-terminal glycine of ubiquitin. Enzymes in peptidase family C19 are involved in the processing of poly-ubiquitin precursors as well as that of ubiquitinated proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-FOXO3A (Ser7)
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica FOXO3
N.º de referencia del gen O43524, Q9WVH4
Alias de gen 1110048B16Rik; 2010203A17Rik; AF6q21; AF6q21 protein; C76856; Fkhr2; FKHRL1; FKHRL1P2; forkhead box O3; forkhead box O3a; forkhead box O3A transcription factor; forkhead box protein O3; forkhead homolog (rhabdomyosarcoma) like 1; forkhead in rhabdomyosarcoma-like 1; forkhead protein FKHR2; forkhead, Drosophila, homolog of, in rhabdomyosarcoma-like 1; FOXO2; FOXO3; FOXO-3; FOXO3A
Símbolos de los genes FOXO3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human FOXO3(Accession O43524), corresponding to amino acid residues around phosphorylated Ser7.
Método de purificación Sequential chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2309, 294515, 56484
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.