missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-EPS15 (Tyr849) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17769913
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17769913 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17769913

Marca: Invitrogen™ PA5118497

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of EPS15 only when phosphorylated at Tyrosine 849.

EPS15 is a ubiquitously expressed protein that is involved in cell growth regulation and may be involved in the regulation of mitogenic signals and control of cell proliferation. Phosphorylation of EPS15 on Tyrosine 849 upon DNA damage is involved in the internalization of EGFR. A chromosomal aberration involving EPS15 is also found in acute leukemias, resulting in a rogue activator protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-EPS15 (Tyr849)
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica EPS15
N.º de referencia del gen P42566, P42567
Alias de gen 2410112D09Rik; AF1P; AF-1P; AF-1p protein; ALL1 fused gene from chromosome 1; epidermal growth factor pathway substrate 15; epidermal growth factor receptor pathway substrate 15; epidermal growth factor receptor substrate 15; EPS15; MLLT5; protein AF-1p; Protein Eps15; RGD1307641
Símbolos de los genes EPS15
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human EPS15(Accession P42566), corresponding to amino acid residues around phosphorylated Tyr849.
Método de purificación Sequential Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13858, 2060, 313474
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.