Learn More
Phospho-EIF2S1 (Ser51) Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30237955 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30237955 20 μL 20 microlitros
30237915 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30237955
Marca: Proteintech 287401AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The Phospho-EIF2S1 (Ser51) antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human Phospho-EIF2S1 (Ser51). This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Phospho-EIF2S1 (Ser51) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno EIF2S1 (Ser51)
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 570 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes EIF-2; EIF-2A; EIF-2alpha; EIF2; EIF2A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1965
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 36 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG