Learn More
Phospho-DLK/MAP3K12 (Thr43) Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. p-200107975 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30233896 100 μL 100 microlitros
30235403 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30233896
Marca: Proteintech 282771AP100UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The Phospho-DLK/MAP3K12 (Thr43) antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human Phospho-DLK/MAP3K12 (Thr43). This antibody recognizes human antigen. The Phospho-DLK/MAP3K12 (Thr43) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno DLK/MAP3K12 (Thr43)
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 300 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes DLK; MUK; ZPK; ZPKP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7786
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 93 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG