missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-Chk1 (Ser317) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (chk1S317-F10), FITC, Invitrogen™

Código de producto. p-7215080 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 Tests
100 Tests
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17186868 10 Tests paquete de 10
17196588 100 Tests paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17186868 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA537282

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

CHEK1 (CHK1) is a serine/threonine protein kinase involved in preventing replication when DNA integrity is compromised. CHK1 is a key mediator in the DNA damage-induced checkpoint network. CHK1 is an evolutionarily conserved protein kinase that functions to ensure genomic integrity upon genotoxic stress. When the G2 or S checkpoint is abrogated by the inhibition of CHK1, p53-deficient cancer cells undergo mitotic catastrophe and eventually apoptosis, whereas normal cells are still arrested in the G1 phase. Thus, CHK1 inhibitors can preferentially potentiate the efficacy of DNA damaging agents in cancer cells, and Chk1 is an attractive therapeutic target for cancer treatment, especially since approximately 50% of all human cancers are p53-deficient.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Phospho-Chk1 (Ser317)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon chk1S317-F10
Conjugado FITC
Formulación PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide
génica Chek1
N.º de referencia del gen O14757, O35280
Alias de gen C85740; Cell cycle checkpoint kinase; checkpoint kinase 1; checkpoint kinase 1 homolog; checkpoint kinase-1; Checkpoint, S. pombe, homolog of, 1; CHEK1; CHK1; CHK1 checkpoint homolog; Chk1-S; homolog of Chk1-S; HRD1 Protein; rad27; rad27 homolog; serine/threonine protein kinase CHK1; serine/threonine-protein kinase Chk1; Synoviolin; YBR1742; YBR274W
Símbolos de los genes Chek1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Ser317 of human phospho Chk1.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 10 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1111, 12649
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento 4°C, store in dark
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.